Läs mer
2-Bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 62932-94-9 |
| Molekylformel | C9 H9 Br O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanone, 2-bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-, 2-Bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxy-3'-(hydroxymethyl)acetophenone, GR 46449X, Salmeterol dihydroxybromoketone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO3/c10-4-9(13)6-1-2-8(12)7(3-6)5-11/h1-3,11-12H,4-5H2 |
| LEDER | OCc1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.07 |
| Formel vikt | 243.9735 |