Läs mer
2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30935148
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30935148 25 g 25g
30934028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30935148 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1100725g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2491-38-5
Molekylformel C8H7BrO2
MDL-nummer MFCD00072424
Kvantitet 25 g
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Procent renhet 98%