Läs mer
2-brom-1-(4-isobutylfenyl)propan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10446672
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10446672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10682263 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10446672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01005DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 80336-64-7
Molekylformel C13H17BrO
Molekylvikt (g/mol) 269.18
MDL-nummer MFCD00831700
InChI-nyckel SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
PubChem CID 2735576
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propan-1-on
LEDER CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.18
Procent renhet 97%