Läs mer
2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10356524
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356524 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Produktkod. 10356524 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD00356EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 2632-13-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C9H9BrO2
Linjär formel CH3OC6H4COCH2Br
MDL-nummer MFCD00000201
Kvantitet 10 g
Synonym 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
InChI-nyckel XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
Molekylvikt (g/mol) 229.07
PubChem CID 4965
Formel vikt 229.07
Procent renhet 97%