Läs mer
2-brom-1-[4-metyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-tiazol-5-yl]-1-etanon,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10612443
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10612443 250 mg 250mg
10622443 1 g 1g
10173384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10612443 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC19805CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 423768-43-8
Molekylformel C10H8BrN3OS
Molekylvikt (g/mol) 298.158
MDL-nummer MFCD03407321
InChI-nyckel PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776507
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-metyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-tiazol-5-yl)etanon
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 298.16
Procent renhet 90%