Läs mer
2-brom-1-{4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]1,3-tiazol-5-yl}-1-etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10799913
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10799913 250 mg 250mg
10092242 1 g 1g
10654205 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10799913 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00858CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 845885-81-6
Molekylformel C13H9BrF3NOS
Molekylvikt (g/mol) 364.18
MDL-nummer MFCD05664414
InChI-nyckel XGHUMHHAMHEPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-5-thiazolyl
PubChem CID 2794631
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-metyl-2-[4-(trifluormetyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-yl]etanon
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 364.18
Procent renhet 97%