Läs mer
2-brom-1-(4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)-1-etanon, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10596595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10596595 5 g 5g
10402453 250 mg 250mg
10337672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10596595 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29205DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7520-95-8
Molekylformel C12H10BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 296.182
MDL-nummer MFCD04071443
InChI-nyckel BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
PubChem CID 2795492
IUPAC-namn 2-brom-1-(4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)etanon
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 296.19
Procent renhet 90%