Läs mer
2-brom-1-(4-pentylfenyl)etan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10180622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10180622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10190622 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10180622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12841DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 64328-68-3
Molekylformel C13H17BrO
Molekylvikt (g/mol) 269.182
MDL-nummer MFCD00218837
InChI-nyckel AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
PubChem CID 2775670
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-pentylfenyl)etanon
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.18
Procent renhet 95%