Läs mer
2-brom-1-(4-fenoxifenyl)etanon 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10282933
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10282933 1 g 1g
10032464 250 mg 250mg
10703907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10282933 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53705DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 28179-33-1
Molekylformel C14H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 291.14
MDL-nummer MFCD01419855
InChI-nyckel RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-fenoxifenyl)etanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 291.14
Procent renhet 90%