Läs mer
2-brom-1-(4-fenoxifenyl)etanon 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703907
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10703907 5 g 5g
10032464 250 mg 250mg
10282933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10703907 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53705DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 28179-33-1
Molekylformel C14H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 291.14
MDL-nummer MFCD01419855
InChI-nyckel RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
PubChem CID 14797675
IUPAC-namn 2-brom-l-(4-fenoxifenyl)etanon
LEDER BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 291.14
Procent renhet 90%