Läs mer
2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)ethanol |
| CAS | 2514961-33-0 |
| Molekylformel | C14 H23 Br O2 Si |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23BrO2Si/c1-14(2,3)18(4,5)17-12-8-6-11(7-9-12)13(16)10-15/h6-9,13,16H,10H2,1-5H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)C(O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-[4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyphenyl]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.321 |
| Formel vikt | 330.065 |