Läs mer
2-brom-1-(4-tien-3-ylfenyl)etanon,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone |
| CAS | 879896-53-4 |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C12H9BrOS |
| MDL-nummer | MFCD08435894 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one |
| Show More |