Läs mer
2-brom-1-[4-(trifluormetoxi)fenyl]etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10283422
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10283422 1 g 1g
10429104 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10283422 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00407DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 103962-10-3
Molekylformel C9H6BrF3O2
Molekylvikt (g/mol) 283.044
MDL-nummer MFCD00052333
InChI-nyckel AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
PubChem CID 2778691
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(trifluormetoxi)fenyl]etanon
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3OC6H4C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 283.04
Procent renhet 97%