Läs mer
2-Bromo-1-[4-(trifluorometoxi)fenyl]etan-1-on, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |
| CAS | 103962-10-3 |
| Molekylformel | C9H6BrF3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2 |
| LEDER | FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(4-(trifluorometoxi)fenyl)etan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.04 |
| Formel vikt | 281.95 |