Läs mer
2-brom-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]etan-1-on, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10752133
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752133 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10009461 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06282DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 383-53-9
Molekylformel C9H6BrF3O
Molekylvikt (g/mol) 267.05
MDL-nummer MFCD00126489
InChI-nyckel HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethyl acetophenon, 4-trifluoromethylphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-trifluoromethyl phenyl, 4'-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-4'-trifluoromethylacetophenone
PubChem CID 321979
IUPAC-namn 2-brom-l-[4-(trifluormetyl)fenyl]etanon
LEDER FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Analysprocentintervall Tech.
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CF3C6H4C(O)CH2Br
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.04
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.