Läs mer
2-brom-1-[5-(2-pyridinyl)-2-tienyl]-1-etanon, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513002
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513002 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10513002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02205DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone
CAS 306935-06-8
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H8BrNOS
MDL-nummer MFCD02677697
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one
InChI-nyckel MJDNWZQQRFCXRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-pyridin-2-yltiofen-2-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 282.155
PubChem CID 2776201
Formel vikt 282.16
Procent renhet 90%