Läs mer
2-brom-1-(5,5,8,8-tetrametyl-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10385102
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10385102 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10611123 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385102 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00641CB
Kemiska identifierare
CAS 132392-28-0
Molekylformel C16H21BrO
Molekylvikt (g/mol) 309.25
MDL-nummer MFCD00178768
InChI-nyckel BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
PubChem CID 2801337
IUPAC-namn 2-brom-1-(5,5,8,8-tetrametyl-6,7-dihydronaftalen-2-yl)etanon
LEDER CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 309.24
Procent renhet 97%