Läs mer
2-brom-1-(5-brom-2,3-dihydro-l-bensofuran-7-yl)etanon, Thermo Scientific™
Produktkod. 10560683
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10560683 1 g 1g
10275844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10560683 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07142DA
Kemiska identifierare
CAS 690632-70-3
Molekylformel C10H8Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 319.98
MDL-nummer MFCD06200889
InChI-nyckel NPGVDFRSCHXENE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl ethan-1-one
PubChem CID 2794800
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-brom-2,3-dihydro-1-bensofuran-7-yl)etanon
LEDER C1COC2=C1C=C(C=C2C(=O)CBr)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)ethanone
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 319.98
Procent renhet 90%