Läs mer
2-brom-1-(5-brom-3-benso[b]tienyl)etanon,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10518053
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10518053 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10518053 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC33505DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone
CAS 850375-12-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H6Br2OS
MDL-nummer MFCD06797474
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl
InChI-nyckel QFZPWQQHQRYUKB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)CBr
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-brom-1-bensotiofen-3-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 334.025
PubChem CID 2795548
Formel vikt 334.03
Procent renhet 97%