Läs mer
2-brom-1-(5-klor-3-metylbenso[b]tiofen-2-yl)etan-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722123
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10722123 250 mg 250mg
10029361 1 g 1g
10396944 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MWP00203CB
Kemiska identifierare
CAS 175203-97-1
Molekylformel C11H8BrClOS
Molekylvikt (g/mol) 303.60
MDL-nummer MFCD00173792
InChI-nyckel HBNULIMIUQEVFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl ethanone, 2-bromoacetyl-5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothien-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-chloro-3-methylbenzo b thien-2-yl, 2-bromanyl-1-5-chloranyl-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-chloro-3-methyl-benzo b thiophen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2779873
LEDER CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)ethan-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-klor-3-metyl-1-bensotiofen-2-yl)etanon
Formel vikt 303.61
Procent renhet 95%