Läs mer
2-brom-l-(5-metyl-l-fenyl-lH-pyrazol-4-yl)-1-etanon,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742083
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10742083 250 mg 250mg
10150772 1 g 1g
10220415 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10742083 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC15505CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 137577-00-5
Molekylformel C12H11BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 279.137
MDL-nummer MFCD02681921
InChI-nyckel VYGXRQSIPNGJNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl, acmc-1c040, 1-phenyl-4-2-bromoacetyl-5-methylpyrazole, 4-bromoacetyl-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl ethanone, 1-1-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-yl-2-bromoethanone, 2-bromo-1-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl-ethanone
PubChem CID 2776439
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-metyl-1-fenylpyrazol-4-yl)etanon
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 279.14
Procent renhet 95%