Läs mer
2-brom-1-(5-metyl-3-fenylisoxazol-4-yl)etan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486842
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10486842 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10486842 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00505DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-one
CAS 104777-39-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H10BrNO2
MDL-nummer MFCD00173902
Kvantitet 1 g
Synonym 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxazole, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethan-1-one, 4-bromoacetyl-5-methyl-3-phenylisoxasole, ethanone,2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl ethanone, 2-bromo-1-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl ethanone, acmc-1c781
InChI-nyckel QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=O)CBr)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-brom-1-(5-metyl-3-fenyl-1,2-oxazol-4-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 280.12
PubChem CID 2735531
Formel vikt 280.12
Procent renhet 97%