Läs mer
2-brom-1-(5-fenyl-2-tienyl)-1-etanon, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344612
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10344612 250 mg 250mg
10446652 1 g 1g
10693035 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10344612 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC10505CB
Kemiska identifierare
CAS 10531-43-8
Molekylformel C12H9BrOS
Molekylvikt (g/mol) 281.167
MDL-nummer MFCD02681997
InChI-nyckel BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 2776310
IUPAC-namn 2-brom-l-(5-fenyltiofen-2-yl)etanon
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 281.17
Procent renhet 95%