Läs mer
2-brom-1-bensofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10212972
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10212972 10 g 10g
10592662 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10212972 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06610EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 54008-77-4
Molekylformel C8H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 197.031
InChI-nyckel RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
IUPAC-namn 2-brom-l-bensofuran
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-benzofuran
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 197.03