Läs mer
2-brom-1-bensofuran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10592662
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10592662 1 g 1g
10212972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10592662 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06610DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 54008-77-4
Molekylformel C8H5BrO
Molekylvikt (g/mol) 197.031
InChI-nyckel RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
PubChem CID 2776264
IUPAC-namn 2-brom-l-bensofuran
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-benzofuran
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.03