Läs mer
2-Bromo-1-bromomethyl-5-chlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-bromomethyl-5-chlorobenzene |
| CAS | 66192-24-3 |
| Molekylformel | C7H5Br2Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-chloro-benzene, 2-Bromo-5-chlorobenzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2Cl/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2 |
| LEDER | Clc1ccc(Br)c(CBr)c1 |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2-(bromomethyl)-4-chlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.38 |
| Formel vikt | 281.8447 |