Läs mer
2-Bromo-1-buten, 97 %
Produktkod. 11420561
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420561 25 g 25g
11339246 1 g 1g
11410561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420561 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20067.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 23074-36-4 | C4H7Br | 135,004 g/mol
2-Bromo-1-buten används för att producera 2-etyl-akrylsyra. Det fungerar som en fotolytisk prekursor för 1-buten-2-yl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Brom-1-buten används för att producera 2-etyl-akrylsyra. Det fungerar som en fotolytisk prekursor för 1-buten-2-yl.
Löslighet
Löslig i etanol, aceton och bensen. Ej blandbar i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23074-36-4
Molekylformel C4H7Br
Molekylvikt (g/mol) 135.004
MDL-nummer MFCD00039178
InChI-nyckel HQMXRIGBXOFKIU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89990
IUPAC-namn 2-bromobut-1-en
LEDER CCC(=C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-butene
Brytningsindex 1.4525
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Synonym 2-bromo-1-butene, 1-butene, 2-bromo, sjphabimsp@, 2-bromobutene, 2-bromo-l-butene, 1-butene,2-bromo
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton och bensen. Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 135
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.