missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-chloro-4-methyl-benzene |
| CAS | 57310-39-1 |
| Molekylformel | C7H6BrCl |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Bromo-4-chloro-toluene,, 2-Bromo-1-chloro-4-methylbenzene, 3-Bromo-4-chlorotoluene, NSC 139876 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-chloro-4-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.48 |
| Formel vikt | 203.9341 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?