Läs mer
2-Bromo-1-chloropropane (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-chloropropane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 155.9341 |