Läs mer
2-Bromo-1-cyclohexylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-cyclohexylethanone |
| CAS | 56077-28-2 |
| Molekylformel | C8 H13 Br O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| LEDER | BrCC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-cyclohexylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.092 |
| Formel vikt | 204.015 |