missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1-cyclohexylethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-cyclohexylethanone |
| CAS | 56077-28-2 |
| Molekylformel | C8 H13 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13BrO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2 |
| LEDER | BrCC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-cyclohexylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.092 |
| Formel vikt | 204.015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?