missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone |
| CAS | 1359829-72-3 |
| Molekylformel | C11H10BrFO |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)7-4-5-7)8-2-1-3-9(13)6-8/h1-3,6-7,10H,4-5H2 |
| LEDER | Fc1cccc(c1)C(Br)C(=O)C2CC2 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-cyclopropyl-2-(3-fluorophenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.1 |
| Formel vikt | 255.9899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?