Läs mer
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-(4-fluorophenyl)ethanone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrFO/c12-10(11(14)8-1-2-8)7-3-5-9(13)6-4-7/h3-6,8,10H,1-2H2 |
| Formel vikt | 255.9899 |