Läs mer
2-Bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone |
| CAS | 34650-68-5 |
| Molekylformel | C11H11BrO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Prasugrel Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11BrO/c12-10(11(13)9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2 |
| LEDER | BrC(C(=O)C1CC1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-cyclopropyl-2-phenylethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.11 |
| Formel vikt | 237.9993 |