Läs mer
2-brom-1-etyl-pyridiniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905331 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11905331 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11905331 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 439960050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
CAS: 878-23-9 | C7H9BBrF4N | 273.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate
CAS 878-23-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 100,0 °C till 106,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Molekylformel C7H9BBrF4N
MDL-nummer MFCD00060046
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethylpyridin-1-ium tetrafluoroborate, bep tetrafluoroborate, bromoethylpyridiniumtetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridinium tetrafluoroborate, bepybr, acmc-209qqc, 2-brom-1-ethyl-pyridiniumtetrafluoroborat, 2-bromo-1-ethyl pyridinium tetrafluoroborate, 2-bromo-1-ethyl-pyridin-1-ium tetrafluoroborate
InChI-nyckel YJDXVQLBIAJTHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER F[B-](F)(F)F.CC[N+]1=CC=CC=C1Br
IUPAC-namn 2-brom-l-etylpyridin-l-ium;tetrafluorborat
Molekylvikt (g/mol) 273.86
PubChem CID 2736300
Formel vikt 273.86
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-1-ethylpyridinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.