Läs mer
2-Bromo-1-indanol, 99 %
Produktkod. 11445613
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11445613 50 g 50g
11435613 10 g 10g
11455613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11445613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13511.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5400-80-6 | C9H9BrO | 213,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5400-80-6
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.07
MDL-nummer MFCD00003798
InChI-nyckel RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
IUPAC-namn 2-brom-2,3-dihydro-lH-inden-1-ol
LEDER OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-indanol
Smältpunkt 128 °C till 132 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 2046877
Formel vikt 213.08
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.