Läs mer
2-Bromo-1-indanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15342022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15342022 250 g 250g
15322022 10 g 10g
15332022 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15342022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 107052500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5400-80-6
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.07
MDL-nummer MFCD00003798
InChI-nyckel RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
IUPAC-namn 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
LEDER OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-indanol
Smältpunkt 130.0°C to 131.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 213.07
Procent renhet 99%