Läs mer
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Produktkod. 10555670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g
Produktkod.
10555670 5g
1 options
Produktkod. 10555670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Pink
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C4H5BrN2
MDL-nummer MFCD02179525
Kvantitet 5 g
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
InChI-nyckel BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=CN=C1Br
IUPAC-namn 2-bromo-1-methylimidazole
Molekylvikt (g/mol) 161.002
PubChem CID 2773262
Formel vikt 161
Procent renhet ≥94.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.