Läs mer
2-Bromo-1-methylbenzimidazole, 97%
Produktkod. 15476538
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476538 250 mg 250mg
15456538 1 g 1g
15466538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15476538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60075.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49572-60-3 | C8H7BrN2 | 211.06 g/mol
Det är en syntetisk byggsten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Det är en syntetisk
byggsten.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49572-60-3
Molekylformel C8H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 211.06
MDL-nummer MFCD00839528
InChI-nyckel PROLKELCEPYEQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-methyl-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl, 2-bromo-1-methyl-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1,3-benzodiazole, 1-methyl-2-bromo-1h-benzimidazole, 2-bromo-1-methyl-1h-1,3-benzodiazole
PubChem CID 797082
LEDER CN1C(Br)=NC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1-methylbenzimidazole
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 2-brom-l-metylbensimidazol
Formel vikt 211.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.