Läs mer
2-brom-1-fenyl-lH-imidazol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642695
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10642695 5 g 5g
10225954 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642695 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75910DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1034566-05-6
Molekylformel C9H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 223.07
InChI-nyckel KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
PubChem CID 45594301
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%