Läs mer
2-brom-1-fenyl-lH-imidazol, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4391222
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10225954
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC75910DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 1034566-05-6
Molekylformel C9H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 223.07
InChI-nyckel KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
PubChem CID 45594301
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 223.07
Procent renhet 97%