Läs mer
2-Bromo-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-1-propanol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7BrO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 137.97 |