Läs mer
2-Bromo 17-Beta-estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo 17beta-Estradiol |
| CAS | 15833-07-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18H23BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Bromo-estradiol, 2-Bromo-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 2-Bromo-β-estradiol, 2-Bromoestradiol, NSC 105460 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23BrO2/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-16(20)15(19)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,17,20-21H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=CC(=C(C=C34)Br)O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-2-bromo-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.28 |
| Visa mer |