Läs mer
2-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Maybridge
Produktkod. 10202592
Change view
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10202592 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10202592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC09010DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-1H-benzimidazole
CAS 54624-57-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H5BrN2
MDL-nummer MFCD00160009
Kvantitet 1 g
Synonym 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo
InChI-nyckel PHPYXVIHDRDPDI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)Br
IUPAC-namn 2-bromo-1H-benzimidazole
Molekylvikt (g/mol) 197.035
PubChem CID 2776281
Formel vikt 197.03
Procent renhet 97%