Läs mer
2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide, Mikromol™
Produktkod. 17912886
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17912886 50 mg
1 options
Produktkod. 17912886 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0945.05
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
CAS 52130-87-7
Analyt- eller komponentnamn 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H10 Br Cl N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Bromo-2'-(2-chlorobenzoyl)-4'-nitroacetanilide, Clonazepam Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C15H10BrClN2O4/c16-8-14(20)18-13-6-5-9(19(22)23)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,18,20)
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CBr)c(c1)C(=O)c2ccccc2Cl
IUPAC-namn 2-bromo-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 397.61
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 395.9512 g/mol