Läs mer
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid |
| CAS | 29270-30-2 |
| Molekylformel | C8 H6 Br Cl O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.49 |
| Formel vikt | 247.924 |