Läs mer
2-brom-2-(2-klorofenyl)ättiksyra, TRC
Product Code. 30341368
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30341368 250 g
30335728 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30341368 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB682255250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 29270-30-2
Molekylformel C8 H6 Br Cl O2
Kvantitet 250 g
Synonym α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
IUPAC-namn 2-bromo-2-(2-klorofenyl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 249.49
Formel vikt 247.924