Läs mer
2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bromodichloroacetamide |
| CAS | 98137-00-9 |
| Molekylformel | C2 H2 Br Cl2 N O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| LEDER | NC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-2,2-dichloroacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.853 |
| Formel vikt | 204.87 |