Läs mer
2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10726242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10726242 5 g Glass bottle 5g
10347701 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10726242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344990050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2631-72-3
Molekylformel C8H5BrCl2O
Molekylvikt (g/mol) 267.931
MDL-nummer MFCD00053005
InChI-nyckel DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
IUPAC-namn 2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2', 4'-dichloroacetophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 267.94
Procent renhet 97%
Fysisk form Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.