Läs mer
2-Brom-2', 4'-dikloracetofenon, TRC
Produktkod. 30347491
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30347491 1 g
1 options
Produktkod. 30347491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6834051G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
CAS 2631-72-3
Molekylformel C8H5BrCl2O
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
LEDER Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-brom-1-(2,4-diklorfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 267.93
Formel vikt 265.8901